Orders LinkContactUsLinkComponent
Platinum electrode, ScienceLine
Platinum electrode, ScienceLine
Pt 1800, –30...+135 °C, 12×120 mm, Plug head
Catalogus # SCOI285103553
Leverancier:   SI Analytics
Platinum electrode, ScienceLine
Catalogus # SCOI285103553
Leverancier:  SI Analytics
Platinum electrode, ScienceLine
Platinum electrode, ScienceLine
Pt 1800, –30...+135 °C, 12×120 mm, Plug head
Price
258,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Single platinum electrode, with glass shaft and ring shaped sensor (Ø 6 mm). For titration purposes.
Specificaties
  • Aansluiting:
    Plug head
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Type:
    Pt 1800
  • Temperatuur:
    –30...+135 °C
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.