Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, flat bottom
Test tubes, flat bottom
Leverancier:   DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
Leverancier:  DWK Life Sciences
Certificaten
Test tubes, flat bottom
Test tubes, flat bottom
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Product Family Options
Productinformatie
  • Lengte
    Ø uitw.
    Wanddikte
    Beschikbaarheid
    Price
  • 40 mm
    16 mm
    0,8 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 468,00 €
    468,00 €
    1 * 1.000 ST
       468,00 €
  • 43 mm
    11 mm
    0,8 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 91,20 €
    91,20 €
    1 * 200 ST
       91,20 €
  • 50 mm
    16 mm
    0,8 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 403,00 €
    403,00 €
    1 * 1.000 ST
       403,00 €
  • 65 mm
    15 mm
    0,8 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 300 ST
    1 * 300 ST - 95,80 €
    95,80 €
    1 * 300 ST
       95,80 €
  • 70 mm
    19 mm
    0,8 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 48,80 €
    48,80 €
    1 * 100 ST
       48,80 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.