ContactUsLinkComponent
Screw cap for round bottle series 321 COEX
  KAUT805-86734
 :  Kautex
undefined
Screw cap for round bottle series 321 COEX
  KAUT805-86734
 :  Kautex
  • Schroefdraad:
    50 mm
  • Kleur:
    wit
  • Omschrijving:
    With PA/PE/PA insert and tamperevident ring
  • Materiaal:
    HDPE
  • VPE:
    800
  • Voor flessen:
    250 - 1000 ml