E.Z.N.A® RNA-extractiekits voor formaline-gefixeerd, in paraffine ingebed weefsel
Via geselecteerde proteaseafbraak worden microgramhoeveelheden RNA vrijgemaakt uit FFPE-monsters. De gezuiverde nucleïnezuren zijn zeer gefragmenteerd maar toch geschikt voor allerlei verdere genomische en genexpressieanalysen. E.Z.N.A®-sets met spinkolommen zijn ideaal voor toepassingen met lage doorvoer, terwijl Mag-Bind®-sets met magnetische korrels speciaal zijn ontworpen voor toepassingen met hoge doorvoer en automatiseringsmogelijkheden.
- Indrukwekkende opbrengst binnen 40 minuten
- Het standaardprotocol vereist geen xyleenextractie
- Kits gebaseerd op magnetische korrels, volledig compatibel met de meeste automatiseringsplatforms
- Method / Format:Magnetic beads
- Prep size:Mini
- Refine target molecule:Total RNA
- Sample type:FFPE tissues
- Target molecule:RNA
- Omschrijving:Mag-Bind® FFPE RNA 96 Kit
Frequently Bought Together