2',7'-Dichlorofluorescin diacetate ≥94% (by HPLC), Calbiochem®
Catalogus # 287810-100
Leverancier: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Plastic ampoule
- VPE:100 mg
- Seq:2440
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Purity (HPLC):≥94%
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
:
:487.285 g/mol
:Packaged under inert gas.
Temperatuur bij opslag:Vriezer
CAS-nummer:4091-99-0
Formule:C₂₄H₁₆Cl₂O₇
MDL-nummer:MFCD00128955