Orders LinkContactUsLinkComponent
Eyewash station
Eyewash station
Eyewash station, 2×500 ml
Catalogus # LBES8205201
Leverancier:   LABORATOIRES ESCULAPE
Eyewash station
Catalogus # LBES8205201
Leverancier:  LABORATOIRES ESCULAPE
Eyewash station
Eyewash station
Eyewash station, 2×500 ml
Price
144,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This eyewash station contains two 500 ml bottle with an ophthalmic solution (0,9% sterile sodium chloride solution). An immediate wash can prevent bodies foreigners to soak up the eye tissue and cause more serious damage.
  • Features disposable notice on the bottle
  • Sealed ensuring the integrity of the device
  • Dimension: 230×300×80 mm
Suitable for dust washing or foreign bodies causing discomfort ocular.
Rinsing time: 10 minutes
Shelf life: 3 years
Levering: Delivered with one wall mount bracket, mirror and user manual.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Eyewash station, 2×500 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.