Method 525.2 GC-MS performance check mix, (3 components)
Method 525.2 GC-MS performance check mix, 1000 µg/ml each in acetone, 1 ml/ampoule, 1 Ampoul
Catalogus # REST31827
Leverancier: Restek
Method 525.2 GC-MS performance check mix, (3 components)
Catalogus # REST31827
Leverancier: Restek
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
This consists of 4,4'-DDT, DFTPP (decafl uorotriphenylphosphine) and endrin.
Specificaties
Specificaties
- Concentratie:1000 µg/ml each in acetone
- VPE:1 Ampoul
- Omschrijving:Method 525.2 GC-MS performance check mix
- Info VPE:1 ml/ampoule
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.