Acenaphthylene
Acenaphthylene, 1000 μg/mL in methanol, 1 ml/ampoule, 1 mL
Catalogus # REST31268
Leverancier: Restek
Ga naar:
Product Details & Documents
Certificeringen: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Specificaties
Specificaties
- Concentratie:1000 μg/mL in methanol
- VPE:1 mL
- Omschrijving:Acenaphthylene
- Info VPE:1 ml/ampoule
- Cat. No.:REST31268
- Formule:C₁₂H₈
- CAS No.:208-96-8
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.