Orders LinkContactUsLinkComponent
4,4'-DDE
4,4'-DDE
4,4'-DDE, 1000 μg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1
Catalogus # REST32202
Leverancier:   Restek
4,4'-DDE
Catalogus # REST32202
Leverancier:  Restek
CAS-nummer:  
4,4'-DDE
4,4'-DDE
4,4'-DDE, 1000 μg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1
CAS-nummer:  
Price
54,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
 : Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Specificaties
Specificaties
  • Concentratie:
    1000 μg/ml in methanol
  • VPE:
    1
  • Omschrijving:
    4,4'-DDE
  • Info VPE:
    1 ml/ampoule
  • Cat. No.:
    REST32202
  • Omschrijving:
    4,4'-DDE
  • Formule:
    C₁₄H₉Cl₅
  • CAS No.:
    72-55-9
Specificaties