Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Propanol
2-Propanol
2-Propanol, 50,000 µg/ml in water, 1 ml/ampoule, 1 mL
Catalogus # REST30473
Leverancier:   Restek
2-Propanol
Catalogus # REST30473
Leverancier:  Restek
CAS-nummer:  
2-Propanol
2-Propanol
2-Propanol, 50,000 µg/ml in water, 1 ml/ampoule, 1 mL
CAS-nummer:  
Price
54,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy ISO requirements.
Specificaties
Specificaties
  • Concentratie:
    50,000 µg/ml in water
  • VPE:
    1 mL
  • Omschrijving:
    2-Propanol
  • Info VPE:
    1 ml/ampoule
  • Cat. No.:
    REST30473
  • Omschrijving:
    2-Propanol
  • Smeltpuntapparaat:
    C₃H₈O
  • CAS No.:
    67-63-0