Organic Reference standard, 2,4-Dinitrophenol
2,4-Dinitrophenol, 1,000 µg/ml in methanol, 1 ml/ampoule, 1 mL
Catalogus # REST31291
Leverancier: Restek
Ga naar:
Product Details & Documents
Certificeringen: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Specificaties
Specificaties
- Concentratie:1,000 µg/ml in methanol
- VPE:1 mL
- Omschrijving:2,4-Dinitrophenol
- Info VPE:1 ml/ampoule
- Cat. No.:REST31291
- Omschrijving:2,4-Dinitrophenol
- Formule:C₆H₄N₂O₅
- CAS No.:51-28-5
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



