Orders LinkContactUsLinkComponent
EPA method 8310 PAH mixture
EPA method 8310 PAH mixture
EPA method 8310 PAH mixture, 500 µg/ml each, 1 ml/ampoule, 1 mL
Catalogus # REST31874
Leverancier:   Restek
EPA method 8310 PAH mixture
Catalogus # REST31874
Leverancier:  Restek
CAS-nummer:  
EPA method 8310 PAH mixture
EPA method 8310 PAH mixture
EPA method 8310 PAH mixture, 500 µg/ml each, 1 ml/ampoule, 1 mL
CAS-nummer:  
Price
149,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 mL
Product Details & Documents
EPA method 8310 PAH mixturecontain 18 components.
Matrix: Acetonitrile:toluene (92:8)
Certificeringen: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Specificaties
Specificaties
  • Concentratie:
    500 µg/ml each
  • VPE:
    1 mL
  • Omschrijving:
    EPA method 8310 PAH mixture
  • Info VPE:
    1 ml/ampoule
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.