Ceramic D-Torch™
Assembly including quartz outer tube for OPTIMA™ ICP kit (8x00)
Catalogus # PERCN0777840
Leverancier: PerkinElmer
Ga naar:
Product Details & Documents
The ceramic outer tube is of particular benefit for the analysis of wear metals in engine oils, where quartz outer tubes often suffer from short lifetime.
- Analysis of high-matrix solutions – Fusion samples, samples with high-dissolved solids, samples with high-acid content
- Demountable quart or ceramic outer tubes
Also beneficial for Si determinations, where quartz outer tubes may produce high background signals.
Can cause early devitrification or sample deposition when using quartz.
Specificaties
- Omschrijving:Assembly including quartz outer tube for OPTIMA™ ICP kit (8x00)
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Ceramic outer tubeCeramic outer tubePERCN0777052OPTIMA™ ICP kits (4300/5300/7300V)Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 2 140,00 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Quartz outer tubeQuartz outer tubePERCN0777053OPTIMA™ ICP kits (4300/5300/7300V)Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 283,00 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- DV D-Torch quartz including outer tubeDV D-Torch quartz including outer tubePERCN0777508OPTIMA™ ICP kits (2x00/4x00/5x00/7x00)Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 1 060,00 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- DV base and inner tubeDV base and inner tubePERCN0777509OPTIMA™ ICP kits (2x00/4x00/5x00/7x00)Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 700,00 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- DV quartz outer tubeDV quartz outer tubePERCN0777510OPTIMA™ ICP kits (2x00/4x00/5x00/7x00)Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 324,00 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Copper tape
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Quartz outer tubeQuartz outer tubePERCN0777842OPTIMA™ ICP kit (8x00)Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 337,00 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Torch adapter with auxiliary portTorch adapter with auxiliary portPERCN0774070OPTIMA™ ICP kits (4300/5300/7300V)Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 741,00 €
Productinformatie
- Catalogus #VoorBeschikbaarheidPrice
- Ceramic outer tubeCeramic outer tubePERCN0777880OPTIMA™ ICP kit (8x00)Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 2 960,00 €