Digitale camera, Axiocam 305 kleur
ZEIS4265609030000
: ZEISS
- Model:Axiocam 305 kleur
- Resolutie:5 MP
- Sensortype:CMOS
- Sensor size:2/3"
- Omschrijving:Microscoop camera
- Environmentally Preferable:
- Frame rate:36 fps
- Belichtingstijd:0,1 ms - 4 s
- Lensmontage:C-mount
- Pixel size:3,45×3,45 µm
- b×d×h:108×43×78 mm
- Interfaces:USB 3.0
- Sensor:Sony IMX 264 Exmor Pregius, CMOS
- Gewicht:580 g
- VPE:1
5 Megapixel microscoopcamera voor routine- en onderzoekslaboratoria. Voor gebruik op samengestelde, stereo- of zoommicroscopen.
- Snelle uitlezing met 36 beelden per seconde in full colour resolutie
- Zeer gevoelige CMOS-sensortechnologie
- Kleine 3,45 µm pixels voor betere bemonstering bij lage vergrotingen
- Gebruiksvriendelijke supersnelle USB 3.0-verbinding
- Beeldmodi in kleur en zwart-wit
- Compatibel met alle Zeiss-microscopen met camerapoort
- Snelle en efficiënte bediening met ZEN-beeldvormingssoftware
Aanbevolen voor: Toepassingen met heldere monsters, documentatie, routinetaken, materiaalonderzoek, kwaliteitsborging / kwaliteitscontrole, snel live-beeld met hoge resolutie voor co-observatie, snelle beeldacquisitie en time-lapse-opname.