Labelprinter, kleur, J2000
Catalogus #
Product Details & Documents
De BradyJet J2000 is een praktische en gebruiksvriendelijke, full colour inkjet labelprinter die betrouwbare pictogrammen, labels voor faciliteiten en laboratoriummonsters in hoge resolutie kan printen. Geschikt voor vele toepassingen, waaronder lean/5S-toepassingen en gestanste materialen voor draad-, laboratorium- of algemene identificatie, GHS/CLP-labels, leidingmerkers, apparaatlabels, inventarisidentificatie, tags, buislabels, cryolabels en glaswerklabels.
- Hoge afdrukresolutie van fotokwaliteit van 4800 dpi
- Kwaliteitsafbeeldingen, streepjescodes en foto's kunnen aan elk bord worden toegevoegd
- Gemakkelijke kleurcodering zoals in elke kleur kan worden afgedrukt
- Met een afdruksnelheid van 63 mm/seconde kunnen grotere kleurgecodeerde labels snel on-demand worden afgedrukt