Orders LinkContactUsLinkComponent
DNPH reference materials
DNPH reference materials
Leverancier:   Restek
DNPH reference materials
Leverancier:  Restek
Certificaten
DNPH reference materials
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
The reported concentrations reflect the amount of aldehyde or ketone in the mixture.The concentration of derivatised aldehyde or ketone is not reported.
Certificeringen: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Product Family Options
Productinformatie
  • Concentratie
    Matrix
    Info VPE
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • REST33074
    Acetaldehyde-2,4-DNPH
    Acetaldehyde-2,4-DNPH
    100 µg/ml
    CH₃CN
    1 ml/ampoule
    1 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - 62,40 €
    62,40 €
    1 * 1 mL
       62,40 €
  • REST33082
    Formaldehyde-2,4-DNPH
    Formaldehyde-2,4-DNPH
    100 µg/ml
    CH₃CN
    1 ml/ampoule
    1 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - 64,40 €
    64,40 €
    1 * 1 mL
       64,40 €
  • REST33091
    Glycolaldehyde-2,4-DNPH
    Glycolaldehyde-2,4-DNPH
    100 µg/ml
    CH₃CN
    1 ml/ampoule
    1 Ampoul
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Ampul
    1 * 1 Ampul - 61,30 €
    61,30 €
    1 * 1 Ampul
       61,30 €
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.