Natriumhypochloriet 6 -14% available chlorine in aqueous solution, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:7681-52-9
:
Formule:ClNaO
MDL-nummer:MFCD00011120
:74.44 g/mol
Kokend Pt:111 °C
Smelten Pt:–30…–20 °C
Dichtheid:1.206 g/cm³ (25 °C)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
UN:1791
ADR:8,II
:GHS05
Specificatie testresultaten
- Assay of active chlorine:6 - 14 %
Specificatie testresultaten
Frequently Bought Together