Natriumhydroxide solution ≥32% in water for nitrogen analysis (max. 0.0001% N)
Leverancier: Honeywell Chemicals
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:1310-73-2
:
Formule:NaOH
MDL-nummer:MFCD00003548
:40 g/mol
Kokend Pt:120 °C
Smelten Pt:9…10 °C
Dichtheid:1,350 g/cm³
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
Specificatie testresultaten
- Assay:31.5 - 32.5 %
- Assay of Na₂CO₃:Max. 0.5 %
- Aluminium (Al):Max. 0.0005 %
- Iron (Fe):Max. 0.0005 %
- Heavy metals (as Pb):Max. 0.0005 %
- Chloride (Cl):Max. 0.003 %
- Phosphate (PO₄):Max. 0.0005 %
- Silicate (as SiO₂):Max. 0.001 %
- Sulfate (SO₄):Max. 0.0005 %
- Total N:Max. 0.0001 %
Specificatie testresultaten
Frequently Bought Together