Orders LinkContactUsLinkComponent
Jood ≥99.8%, solid ACS, Fluka™
Jood ≥99.8%, solid ACS, Fluka™
Gezondheid
Irriterend
Leverancier:   Honeywell Chemicals
Jood ≥99.8%, solid ACS, Fluka™
Leverancier:  Honeywell Chemicals
Certificaten
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Honeywell ACS solvents for general laboratory use are:
  • A value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested meet ACS general use specifications
  • CAS-nummer:7553-56-2
  • Formule:I₂
  • MDL-nummer:MFCD00011355
  • Molecular Weight:253.81 g/mol
  • Smelten Pt:113,5 °C
  • Dichtheid:4,930 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-442-4
  • UN:3495
  • ADR:8,III
Documents
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    Min. 99.8 %
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.01 %
  • Bromine and chlorine (as chloride):
    Max. 0.005 %
  • Form:
    Solid
  • Vapor Pressure:
    0.31 mmHg ( 25 °C)
  • Resistivity:
    1.3E15 μΩ-cm
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 121,00 €
    121,00 €
    1 * 100 g
       121,00 €
  • Glass bottle
    500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 391,00 €
    391,00 €
    1 * 500 g
       391,00 €
  • Glass bottle
    1 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 725,00 €
    725,00 €
    1 * 1 kg
       725,00 €
  • Glass bottle
    2,5 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 1 580,00 €
    1 580,00 €
    1 * 2,5 kg
       1 580,00 €