Orders LinkContactUsLinkComponent
LED illuminator
LED illuminator
LED illuminator
Catalogus # ZEIS4239049902000
Leverancier:   ZEISS
LED illuminator
Catalogus # ZEIS4239049902000
Leverancier:  ZEISS
LED illuminator
LED illuminator
Price
677,71 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
LED illuminator for transmitted light for direct attachment to the condenser carrier.
Contains sliders with diffusion disk with 10° divergence angle for visual observation and with 80° divergence angle for documentation. Slider can also be used as shutter against interfering autofluorescence of the LEDs in epi-fluorescence applications.
Specificaties
  • Omschrijving:
    LED illuminator
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.