Vibrerende microtoom
Vibrerende microtoom, VT1200 S
N° de catalogue LEIC14048142066
Fournisseur: LEICA MICROSYSTEMS
Aller à :
Product Details & Documents
De VT1200 S is ontworpen om te voldoen aan de hoogste snij-eisen voor het snijden van vers en gefixeerd weefsel in de neurowetenschappen.
- Minimale verticale doorbuiging beschermt delicate exemplaren
- Meshouder voor tweesnijdende scheer-, injector- of saffiermesjes
- Magnetische preparaathouders ondersteunen een gemakkelijke hantering van preparaten en een reproduceerbare oriëntatie
- Semi- en volledig geautomatiseerde snijmodi
- Ingebouwde software met operationele parameterinstellingen voor maximaal acht gebruikers
Spécifications
- Model:VT1200 S
- Omschrijving:Vibrerende microtoom
- Cat. No.:LEIC14048142066
- Snij dikte:1 – 1000 µm
- Max. monstergrootte:33×50 mm
- b×d×h:600×250×230 mm
- Snijslag:45 mm
- Gewicht:56 kg
- Retraction length:0 – 100 µm
- Elektrisch:100 – 240 V