Thermal transfer printer labels, type B-7604
Printer labels, B-7604, BPT-522-075, Papier, Permanent acryl, Thermal transfer, wit, BBP12, 57×19 mm, 21360 labels/box
Catalogus # BRDY236703
Leverancier: Brady
Ga naar:
Product Details & Documents
Printable, paper labels for thermal transfer printers.
Specificaties
- Printer:BBP12
- Printing method:Thermal transfer
- Type:B-7604
- Kleur:wit
- Omschrijving:Printer labels
- Afmetingen:57×19 mm
- Materiaal:Papier
- Seq:28
- Model:BPT-522-075
- Verpakt:21360 labels/box
- Kleefstof :Permanent acryl