Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette controller, MACROMAN™
Pipette controller, MACROMAN™, 1 - 100 ml
  GILSF110120
 :   GILSON
Pipette controller, MACROMAN™
  GILSF110120
 :  GILSON
Pipette controller, MACROMAN™
Pipette controller, MACROMAN™
Pipette controller, MACROMAN™, 1 - 100 ml
439,50 €
1 * 1 ST
Pipette controller for all plastic and glass pipettes from 1 to 100 ml.
  • Ergonomic handle featuring wide triggers for maximum comfort and stress-free pipetting
  • Lithium-Ion battery enables a longer, vibration-free use with reduced charging time
  • Increase precision by choosing your flow rate mode from slow drops to rapid dispensing
  • Capaciteit:
    1 - 100 ml
  • Omschrijving:
    Pipette controller, MACROMAN™
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • GILSF107204
    Filter, 0,22 µm, standard (set of 10)
    1 * 10 ST - 110,90 €
  •  
    Omschrijving
  • GILSF107211
    Pipette adaptor
    1 * 1 ST - 33,70 €
  •  
    Omschrijving
  • GILSF107208
    Lithium-ion battery
    1 * 1 ST - 124,00 €
  •  
    Omschrijving
  • GILSF107203
    Power supply
    1 * 1 ST - 141,60 €
  •  
    Omschrijving
  • GILSF107201
    Wall mount
    1 * 1 ST - 46,00 €
  •  
    Omschrijving
  • GILSF107207
    Filter, 0,45 µm, sterile (set of 10)
    1 * 10 ST - 184,90 €
  •  
    Omschrijving
  • GILSF107210
    Adjustable side stand
    1 * 1 ST - 27,40 €
  •  
    Omschrijving
  • GILSF107202
    Magnetic wall mount
    1 * 1 ST - 71,60 €
  •  
    Omschrijving
  • GILSF107205
    Filter, 0,22 µm, sterile (set of 10)
    1 * 10 ST - 184,90 €
  •  
    Omschrijving
  • GILSF107209
    Nosepiece
    1 * 1 ST - 73,10 €
  •  
    Omschrijving
  • GILSF107200
    Charging desk stand
    1 * 1 ST - 147,30 €
  •  
    Omschrijving
  • GILSF107206
    Filter, 0,45 µm, standard (set of 10)
    1 * 10 ST - 110,90 €