ContactUsLinkComponent
Sartorius wedge for windows
Sartorius wedge for windows
Catalog # SARBYSW02
Supplier:  Sartorius Balances
Sartorius wedge for windows
Catalog # SARBYSW02
Supplier:  Sartorius Balances
Specifications
  • Omschrijving:
    Sartorius Wedge voor Windows
  • Environmentally Preferable:
  • VPE:
    1
  • Voor:
    SART
Specifications
About this item
Sartorius wedge is een softwarepakket dat is ontworpen om gegevens van sartorius-apparaten vast te leggen in windows-toepassingen, met name Microsoft Excel.
  • Elimineer handmatige invoerfouten
  • Log gegevens van meerdere apparaten tegelijk in
  • Leg real-time gegevens vast in elke Windows-toepassing
  • Parseer en filter de gegevens om aan uw vereisten te voldoen
  • Nauwkeurig, betrouwbaar en compliant
Sartorius Wedge bevat twee van TALtech's programma's voor het vastleggen van gegevens: WinWedge en TCPWedge. WinWedge maakt verbinding met de meeste seriële of USB-apparaten en TCPWedge maakt verbinding met de meeste netwerkapparaten.