Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital microscope, BA310 Digital
Digital microscope, BA310 Digital, Digital
Catalogus # MOTI1100401200572
Leverancier:   MOTIC
Digital microscope, BA310 Digital
Catalogus # MOTI1100401200572
Leverancier:  MOTIC
Digital microscope, BA310 Digital
Digital microscope, BA310 Digital
Digital microscope, BA310 Digital, Digital
Price
3 090,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deze microscopen kunnen worden uitgerust met accessoires voor fasecontrast, donkerveld en polarisatie.
  • Multi-layer coated lenses for improved contrast even with weak staining
  • Phase contrast available and darkfield is possible with a turret condenser
  • Resistant stage with X/Y movement
Can be used in environmental, food, healthcare (dentists, veterinaries), research and educational (universities, colleges) applications.
Aanbevolen besturingssystemen zijn Windows® 7 en 10 of Mac OSX, USB 2.0.
 : Wordt geleverd met blauwfilter, zeskantige inbussleutel, immersieolie en beschermhoes.
 : Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Model:
    BA310 Digital
  • Omschrijving:
    Digital microscope
  • Seq:
    006
  • Type:
    Digital
  • Verlichting:
    LED (Köhler)
  • Computervereisten:
    Windows® 7, 10 – Mac: OSX
  • Productie:
    USB 2.0
  • Condensor:
    Abbe 1,25 N.A.
  • Objectieven:
    4×, 10×, 40× (inschuifbaar), 100× (inschuifbaar, immersie-olie)
  • Hoofd:
    Hoek van 30°, 360° draaibaar (Siedentopf)
  • Tafel:
    140×135 mm (movement: 76×50 mm)
  • Cat. No.:
    MOTI1100401200572
  • Scherpstelsysteem:
    Coaxiale grof- en fijnregeling
  • Oculairs:
    WF 10×/20 mm
  • Resolutie:
    2048×1536, white balance manually adjustable
  • Software:
    Motic Images Plus 2.0
  • Camera:
    3,0 MP with data transfer of 480 MB per second
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Mechanische objecttafel
    Mechanische objecttafel
    630-1149
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 474,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Empty insertion plate
    Empty insertion plate
    MOTI1101006700191
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 33,40 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Eenvoudige add-on polarisator
    Eenvoudige add-on polarisator
    630-1201
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 42,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Spanning
    Vermogen
    Beschikbaarheid
    Price
  • Halogeenlamp
    Halogeenlamp
    630-1255
    6 V
    30 W
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 33,40 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Phase contrast 5 position turret condenser N,A, 0,90 (BF, DF, Ph1, Ph2, Ph3)
    Phase contrast 5 position turret condenser N,A, 0,90 (BF, DF, Ph1, Ph2, Ph3)
    630-1458
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 506,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • LED-eenheid, 3 W
    LED-eenheid, 3 W
    630-1944
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 43,70 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • 3-Position Phase slider for Ph1, Ph2, BF
    3-Position Phase slider for Ph1, Ph2, BF
    MOTI1101001100531
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 95,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Phase slider Ph3 (100×)
    Phase slider Ph3 (100×)
    MOTI1101001100401
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 73,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Aluminium kist
    Aluminium kist
    632-0003
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 120,00 €