Textieltape, Tesa®
Textieltape, 50,0 mm
KROS13493
: KROSCHKE
Geplastificeerde, sterk hechtende premium weefselband, universeel toepasbaar.
- Zeer gemakkelijk met de hand te scheuren
- Beschrijfbaar
- Bestand tegen veroudering, slijtage
- Water- en weerbestendig
- Temperatuurbestendig: 30 minuten bij 130 °C
De tape mag alleen worden aangebracht bij normale kamertemperatuur.
- Breedte:50,0 mm
- Omschrijving:Textieltape