Orders LinkContactUsLinkComponent
Formaldehyde 4%, pink, Q Path®, buffered
Gezondheid
Irriterend
Leverancier:   VWR Collection
Formaldehyde 4%, pink, Q Path®, buffered
Leverancier:  VWR Collection
Certificaten
Formaldehyde 4%, pink, Q Path®, buffered
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Roze formaline fixatief voor weefselmonsters, klaar voor gebruik. Potjes kunnen gebruikt worden voor opslag en transport.
Formaldehyde 4% is ongeveer gelijk aan formaline 10%
Synoniemen:  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  • CAS-nummer:50-00-0
  • Formule:CH₂O
  • MDL-nummer:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03 g/mol
  • Dichtheid:1,013 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-001-8
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Pink liquid
  • Test formaldehyde:
    Passes test
  • Density (20/4):
    1,012 - 1,014
  • pH (20°C):
    6,8 - 7,2
Product Family Options
Productinformatie