Optical magnifier
Optical magnifier, 8×, 42×45 mm
Catalogus # OPTK4987
Leverancier: OPTIKA
Ga naar:
Product Details & Documents
This optical magnifier is designed for accurate measurements.
- Focusing adjustment with 0,1 mm intervals
- Black linen scale design
Specificaties
- Vergroting:8×
- Omschrijving:Optical magnifier
- B×D:42×45 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.