Orders LinkContactUsLinkComponent
Nitrate/ammonium standard solution
Nitrate/ammonium standard solution
Nitrate/ammonium standard solution, 200 mg N/l, H₂O, 500 mL
Catalogus # KRAF27278.2000
Leverancier:   Bernd Kraft
Nitrate/ammonium standard solution
Catalogus # KRAF27278.2000
Leverancier:  Bernd Kraft
CAS-nummer:  
Nitrate/ammonium standard solution
Nitrate/ammonium standard solution, 200 mg N/l, H₂O, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
106,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Solution with 100 mg each NH₄-N + NO₃-N/l KNO₃ + (NH₄)₂SO₄ in water for TNb determination.
Specificaties
Specificaties
  • Concentratie:
    200 mg N/l
  • Matrix:
    H₂O
  • VPE:
    500 mL
  • Omschrijving:
    Nitrate/ammonium standard solution
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.