Orders LinkContactUsLinkComponent
Chart recorder pens
Pennen, lange punt, rood, voor gebruik met chart recorder REC-112
  18-1004-23
 :   Cytiva
Chart recorder pens
  18-1004-23
 :  Cytiva
Chart recorder pens
Pennen, lange punt, rood, voor gebruik met chart recorder REC-112
247,00 €
1 * 5 ST
Pens for use with paper chart recorders.
  • Response time of 0,2 s (2,55 to 97,5% FSD)
  • Fibre tip
Available in blue or red.
  • Omschrijving:
    Pennen, lange punt, rood, voor gebruik met chart recorder REC-112