Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns, Cogent UDA™
Leverancier:   MICROSOLV
HPLC columns, Cogent UDA™
Leverancier:  MICROSOLV
Certificaten
HPLC columns, Cogent UDA™
15 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
These carboxylic acid HPLC columns have a silica hydride surface similar to other TYPE-C™ Silica phases but the uniqueness of Cogent UDA™ is that they can exhibit weak cation exchange properties in addition to RP and ANP retention; a mixed mode is possible with some mobile phases conditions.
  • Weak cation
  • Mixed mode
A terminal carboxylic acid group contributes some additional selectivity in this column and when the mobile phase is above pH 5,9, the acid group becomes 90% negatively charged and at pH 6,9 is 99% charged and may act as a cation exchanger. Below pH 4,9, the group does not have significant ion exchange properties.
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • 554-6236
  • 554-6241
  • 554-6246
  • 554-6237
  • 554-6242
  • 554-6247
  • 554-6235
  • 554-6240
  • 554-6245
  • 554-6250
  • 554-6493
  • 554-6489
  • 554-6486
  • 554-6490
  • 554-6494
  • Koolstofgehalte:
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • Endcapping:
  • Neen
  • Neen
  • Neen
  • Neen
  • Neen
  • Neen
  • Neen
  • Neen
  • Neen
  • Neen
  • Neen
  • Neen
  • Neen
  • Neen
  • Neen
  • pH-bereik:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Oppervlakte:
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • Temperatuurlimiet:
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
Specificaties
Product Family Options
Analytical columns
Productinformatie
  • Kolomtype
    Fase
    Kolombehuizing
    Poriëngrootte
    Partikelgrootte
    Ø inw.
    Lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • Analytisch
    Undecanoic acid (WCX)
    Roestvrij staal
    100 Å
    4 µm
    1,00 mm
    50 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 450,00 €
    1 450,00 €
    1 * 1 ST
       1 450,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6236
    Koolstofgehalte
    14 - 15%
    Endcapping
    Neen
    pH-bereik
    2 - 8
    Oppervlakte
    390 m²/g
    Temperatuurlimiet
    80 °C
  • Analytisch
    Undecanoic acid (WCX)
    Roestvrij staal
    100 Å
    4 µm
    1,00 mm
    100 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 890,00 €
    1 890,00 €
    1 * 1 ST
       1 890,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6241
    Koolstofgehalte
    14 - 15%
    Endcapping
    Neen
    pH-bereik
    2 - 8
    Oppervlakte
    390 m²/g
    Temperatuurlimiet
    80 °C
  • Analytisch
    Undecanoic acid (WCX)
    Roestvrij staal
    100 Å
    4 µm
    1,00 mm
    150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 890,00 €
    1 890,00 €
    1 * 1 ST
       1 890,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6246
    Koolstofgehalte
    14 - 15%
    Endcapping
    Neen
    pH-bereik
    2 - 8
    Oppervlakte
    390 m²/g
    Temperatuurlimiet
    80 °C
  • Analytisch
    Undecanoic acid (WCX)
    Roestvrij staal
    100 Å
    4 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 898,00 €
    898,00 €
    1 * 1 ST
       898,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6237
    Koolstofgehalte
    14 - 15%
    Endcapping
    Neen
    pH-bereik
    2 - 8
    Oppervlakte
    390 m²/g
    Temperatuurlimiet
    80 °C
  • Analytisch
    Undecanoic acid (WCX)
    Roestvrij staal
    100 Å
    4 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 898,00 €
    898,00 €
    1 * 1 ST
       898,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6242
    Koolstofgehalte
    14 - 15%
    Endcapping
    Neen
    pH-bereik
    2 - 8
    Oppervlakte
    390 m²/g
    Temperatuurlimiet
    80 °C
  • Analytisch
    Undecanoic acid (WCX)
    Roestvrij staal
    100 Å
    4 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 210,00 €
    1 210,00 €
    1 * 1 ST
       1 210,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6247
    Koolstofgehalte
    14 - 15%
    Endcapping
    Neen
    pH-bereik
    2 - 8
    Oppervlakte
    390 m²/g
    Temperatuurlimiet
    80 °C
  • Analytisch
    Undecanoic acid (WCX)
    Roestvrij staal
    100 Å
    4 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 898,00 €
    898,00 €
    1 * 1 ST
       898,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6235
    Koolstofgehalte
    14 - 15%
    Endcapping
    Neen
    pH-bereik
    2 - 8
    Oppervlakte
    390 m²/g
    Temperatuurlimiet
    80 °C
  • Analytisch
    Undecanoic acid (WCX)
    Roestvrij staal
    100 Å
    4 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 070,00 €
    1 070,00 €
    1 * 1 ST
       1 070,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6240
    Koolstofgehalte
    14 - 15%
    Endcapping
    Neen
    pH-bereik
    2 - 8
    Oppervlakte
    390 m²/g
    Temperatuurlimiet
    80 °C
  • Analytisch
    Undecanoic acid (WCX)
    Roestvrij staal
    100 Å
    4 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 210,00 €
    1 210,00 €
    1 * 1 ST
       1 210,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6245
    Koolstofgehalte
    14 - 15%
    Endcapping
    Neen
    pH-bereik
    2 - 8
    Oppervlakte
    390 m²/g
    Temperatuurlimiet
    80 °C
  • Analytisch
    Undecanoic acid (WCX)
    Roestvrij staal
    100 Å
    4 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 310,00 €
    1 310,00 €
    1 * 1 ST
       1 310,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6250
    Koolstofgehalte
    14 - 15%
    Endcapping
    Neen
    pH-bereik
    2 - 8
    Oppervlakte
    390 m²/g
    Temperatuurlimiet
    80 °C
2.ō columns
Productinformatie
  • Kolomtype
    Fase
    Kolombehuizing
    Poriëngrootte
    Partikelgrootte
    Ø inw.
    Lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • Analytisch
    Undecanoic acid (WCX)
    Roestvrij staal
    120 Å
    2,2 µm
    1,00 mm
    150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 900,00 €
    1 900,00 €
    1 * 1 ST
       1 900,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6493
    Koolstofgehalte
    14 - 15%
    Endcapping
    Neen
    pH-bereik
    2 - 8
    Oppervlakte
    340 m²/g
    Temperatuurlimiet
    80 °C
  • Analytisch
    Undecanoic acid (WCX)
    Roestvrij staal
    120 Å
    2,2 µm
    1,00 mm
    100 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 890,00 €
    1 890,00 €
    1 * 1 ST
       1 890,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6489
    Koolstofgehalte
    14 - 15%
    Endcapping
    Neen
    pH-bereik
    2 - 8
    Oppervlakte
    340 m²/g
    Temperatuurlimiet
    80 °C
  • Analytisch
    Undecanoic acid (WCX)
    Roestvrij staal
    120 Å
    2 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6486
    Koolstofgehalte
    14 - 15%
    Endcapping
    Neen
    pH-bereik
    2 - 8
    Oppervlakte
    340 m²/g
    Temperatuurlimiet
    80 °C
  • Analytisch
    Undecanoic acid (WCX)
    Roestvrij staal
    120 Å
    2,2 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 130,00 €
    1 130,00 €
    1 * 1 ST
       1 130,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6490
    Koolstofgehalte
    14 - 15%
    Endcapping
    Neen
    pH-bereik
    2 - 8
    Oppervlakte
    340 m²/g
    Temperatuurlimiet
    80 °C
  • Analytisch
    Undecanoic acid (WCX)
    Roestvrij staal
    120 Å
    2,2 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 510,00 €
    1 510,00 €
    1 * 1 ST
       1 510,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6494
    Koolstofgehalte
    14 - 15%
    Endcapping
    Neen
    pH-bereik
    2 - 8
    Oppervlakte
    340 m²/g
    Temperatuurlimiet
    80 °C
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.