Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplate readers, UV/Visible absorbance, single-mode, SpectraMax® ABS PLUS
Microplate readers, UV/Visible absorbance, single-mode, SpectraMax® ABS PLUS
Leverancier:   Molecular Devices
Microplate readers, UV/Visible absorbance, single-mode, SpectraMax® ABS PLUS
Leverancier:  Molecular Devices
Certificaten
Microplate readers, UV/Visible absorbance, single-mode, SpectraMax® ABS PLUS
Microplate readers, UV/Visible absorbance, single-mode, SpectraMax® ABS PLUS
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
SpectraMax® ABS Plus microtiterplaatlezer kan zowel toepassingen op basis van cuvetten als microtiterplaatlezers uitvoeren op hetzelfde instrument. Lees één sample of tot maximaal 384 samples in één plaat af met een standaard cuvette of een 96- of 384-wells microtiterplaat.
  • Compact ontwerp
  • Minimaal volume en maximale verwerkingscapaciteit met 96- of 384-wells microtiterplaat compatibiliteit
  • Krachtige gegevensanalyse met SoftMax® Pro-software
  • Optimale prestaties met validatiehulpmiddelen
SpectraMax® ABS Plus readers use a grating monochromator to select the exact wavelength needed for every assay. The ABS Plus reader ranges from 190 to 1000 nm in wavelength which is equivalent to having 810 free filters. The advanced optical and electronic design of the readers give the same high performance with round-bottom, flat-bottom or half-area well plates. Select upto six wavelengths in a single read to maximise the number of data points collected in an experiment.
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • 736-0917
  • MLDVABSPLUS-ACAD3
  • Model:
  • SpectraMax® ABS PLUS
  • SpectraMax® ABS PLUS
  • Lichtbron:
  • Xenon-flitslamp
  • Xenon-flitslamp
  • Meetmodi:
  • Eindpunt en kinetica
  • Eindpunt en kinetica
  • Golflengtebereik:
  • 190 - 1000 nm
  • 190 - 1000 nm
  • Golflengteselectie:
  • Monochromator, tunable in 1,0 nm increments
  • Monochromator, afstembaar in stappen van 1,0 nm
  • Nauwkeurigheid golflengte:
  • ±1 nm
  • ±1 nm
  • Bandbreedte golflengte:
  • 2,0 nm
  • 2,0 nm
  • Reproduceerbaarheid golflengte:
  • ±0,2 nm
  • ±0,2 nm
  • Incubatiebereik:
  • 5 °C boven de omgevingstemperatuur tot 45 °C
  • 5 °C boven de omgevingstemperatuur tot 45 °C
  • Meetduur:
  • Normale modus: 96-wells plaat in 9 s en 384-wells plaat in 29 s;
    Snelle leesmodus: 96-wells plaat in 5 s en 384-wells plaat in 16 s (minimale tijden)
  • Normale modus: 96-wells plaat in 9 s en 384-wells plaat in 29 s;
    Snelle leesmodus: 96-wells plaat in 5 s en 384-wells plaat in 16 s (minimale tijden)
  • Fotometrische nauwkeurigheid:
  • <±0,006 AD ±1% (microplaque);
    <±0,005 AD ±1% (cuvette)
  • <±0,006 AD ±1% (microplaque);
    <±0,005 AD ±1% (cuvette)
  • Photometric linearity:
  • 0,0 - 3,0 OD
  • 0,0 - 3,0 OD
  • Fotometrisch bereik:
  • 0,000 - 4,000 OD
  • 0,000 - 4,000 OD
  • Typen platen:
  • 96- tot 384-wells platen en cuvetten
  • 96- tot 384-wells platen en cuvetten
  • Schudden:
  • Lineair
  • Lineair
  • Software:
  • SoftMax® Pro
  • SoftMax® Pro
  • Strooilicht:
  • <0,05% bij 230 nm
  • <0,05% bij 230 nm
  • Temperatuuruniformiteit:
  • ±0,5 °C
  • ±0,5 °C
  • b×d×h:
  • 305×414×203 mm
  • 305×414×203 mm
  • Gewicht:
  • 11,3 kg
  • 11,3 kg
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Beschikbaarheid
    Price
  • 736-0917
    SpectraMax® ABS PLUS UV/Vis absorbance microplate reader, single-mode, with current version of SoftMax® Pro
    SpectraMax® ABS PLUS UV/Vis absorbance microplate reader, single-mode, with current version of SoftMax® Pro
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    736-0917
    Model
    SpectraMax® ABS PLUS
    Lichtbron
    Xenon-flitslamp
    Meetmodi
    Eindpunt en kinetica
    Golflengtebereik
    190 - 1000 nm
    Golflengteselectie
    Monochromator, tunable in 1,0 nm increments
    Nauwkeurigheid golflengte
    ±1 nm
    Bandbreedte golflengte
    2,0 nm
    Reproduceerbaarheid golflengte
    ±0,2 nm
    Incubatiebereik
    5 °C boven de omgevingstemperatuur tot 45 °C
    Meetduur
    Normale modus: 96-wells plaat in 9 s en 384-wells plaat in 29 s;
    Snelle leesmodus: 96-wells plaat in 5 s en 384-wells plaat in 16 s (minimale tijden)
    Fotometrische nauwkeurigheid
    <±0,006 AD ±1% (microplaque);
    <±0,005 AD ±1% (cuvette)
    Photometric linearity
    0,0 - 3,0 OD
    Fotometrisch bereik
    0,000 - 4,000 OD
    Typen platen
    96- tot 384-wells platen en cuvetten
    Schudden
    Lineair
    Software
    SoftMax® Pro
    Strooilicht
    <0,05% bij 230 nm
    Temperatuuruniformiteit
    ±0,5 °C
    b×d×h
    305×414×203 mm
    Gewicht
    11,3 kg
  • MLDVABSPLUS-ACAD3
    SpectraMax® ABS PLUS UV/Vis absorbance microplate reader, single-mode, with current version of SoftMax® Pro and 2 additional year MD service plan covering parts and labour
    SpectraMax® ABS PLUS UV/Vis absorbance microplate reader, single-mode, with current version of SoftMax® Pro and 2 additional year MD service plan covering parts and labour
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MLDVABSPLUS-ACAD3
    Model
    SpectraMax® ABS PLUS
    Lichtbron
    Xenon-flitslamp
    Meetmodi
    Eindpunt en kinetica
    Golflengtebereik
    190 - 1000 nm
    Golflengteselectie
    Monochromator, afstembaar in stappen van 1,0 nm
    Nauwkeurigheid golflengte
    ±1 nm
    Bandbreedte golflengte
    2,0 nm
    Reproduceerbaarheid golflengte
    ±0,2 nm
    Incubatiebereik
    5 °C boven de omgevingstemperatuur tot 45 °C
    Meetduur
    Normale modus: 96-wells plaat in 9 s en 384-wells plaat in 29 s;
    Snelle leesmodus: 96-wells plaat in 5 s en 384-wells plaat in 16 s (minimale tijden)
    Fotometrische nauwkeurigheid
    <±0,006 AD ±1% (microplaque);
    <±0,005 AD ±1% (cuvette)
    Photometric linearity
    0,0 - 3,0 OD
    Fotometrisch bereik
    0,000 - 4,000 OD
    Typen platen
    96- tot 384-wells platen en cuvetten
    Schudden
    Lineair
    Software
    SoftMax® Pro
    Strooilicht
    <0,05% bij 230 nm
    Temperatuuruniformiteit
    ±0,5 °C
    b×d×h
    305×414×203 mm
    Gewicht
    11,3 kg