Spray gun
Spray gun, length 278 mm, 28 mm
Catalogus # RIXI8-3201-28278BL
Leverancier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Ga naar:
Product Details & Documents
Spray gun made up of polypropylene.
Caution: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Schroefdraad:28 mm
- Omschrijving:Spray gun, length 278 mm