Orders LinkContactUsLinkComponent
Electronic crimping tools
Leverancier:   MACHEREY-NAGEL
Electronic crimping tools
Leverancier:  MACHEREY-NAGEL
Certificaten
Electronic crimping tools
8 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
These battery-powered electronic crimping tools are suitable for aluminium crimp and Flip Top / Flip Off caps (not suitable for 20 mm magnetic / bi-metal crimp caps).
  • Mobile tools for consistent and reproducible crimping results
  • Crimping pressure adjustable by the control unit on top of the tool
  • Long lasting lithium ion cell batteries (full battery charge for several hundred vials, life time of battery >1500 charges)
 : CE certificate of conformity along with one year warranty.
Product Family Options
Crimpers
Productinformatie
  • Beschikbaarheid
    Price
  • MANA735511
    Electronic crimper for 11 mm aluminium crimp caps
    Electronic crimper for 11 mm aluminium crimp caps
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 1 ST
       1 050,00 €
  • MANA735513
    Electronic crimper for 13 mm aluminium crimp caps
    Electronic crimper for 13 mm aluminium crimp caps
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 1 ST
       1 050,00 €
  • MANA735533
    Electronic crimper for 13 mm Flip Top / Flip Off caps
    Electronic crimper for 13 mm Flip Top / Flip Off caps
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 1 ST
       1 050,00 €
  • MANA735520
    Electronic crimper for 20 mm aluminium crimp caps
    Electronic crimper for 20 mm aluminium crimp caps
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 1 ST
       1 050,00 €
  • MANA735532
    Electronic crimper for 20 mm Flip Top / Flip Off caps
    Electronic crimper for 20 mm Flip Top / Flip Off caps
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 1 ST
       1 050,00 €
Decappers
Productinformatie
  • Beschikbaarheid
    Price
  • MANA735611
    Electronic decapper for 11 mm aluminium crimp caps
    Electronic decapper for 11 mm aluminium crimp caps
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 1 ST
       1 050,00 €
  • MANA735613
    Electronic decapper for 13 mm aluminium crimp caps
    Electronic decapper for 13 mm aluminium crimp caps
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 1 ST
       1 050,00 €
  • MANA735620
    Electronic decapper for 20 mm aluminium crimp caps
    Electronic decapper for 20 mm aluminium crimp caps
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 1 ST
       1 050,00 €
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Rack for 2 electronic crimping tools
    Rack for 2 electronic crimping tools
    MANA735509
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 21,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Replacement battery 6,6 V, 8,6 Wh
    Replacement battery 6,6 V, 8,6 Wh
    MANA735500
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 154,00 €