Triethylammonium acetate buffer, BioUltra, volatile buffer, Fluka®
Leverancier: Honeywell Chemicals
Triethylammonium acetate buffer, BioUltra, volatile buffer, Fluka®
Leverancier: Honeywell Chemicals
Certificaten
Ga naar:
Over dit artikel
- Absorbance 260 nm: max. 0,03
- Absorbance 280 nm: max. 0,03
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
- Absorbance 260 nm: max. 0,03
- Absorbance 280 nm: max. 0,03
Documents
Product Family Options
Productinformatie
- ConcentratiepH-waardepH-nauwkeurigheidVerpakkingVPEBeschikbaarheidPrice
- 90357-100MLTriethylammonium acetate bufferTriethylammonium acetate buffer1,0 M in H₂O7,0±0,1Glass bottle100 mLLog in voor beschikbaarheid1 * 100 mL86,50 €
- 90357-500MLTriethylammonium acetate bufferTriethylammonium acetate buffer1,0 M in H₂O7,0±0,1Glass bottle500 mLLog in voor beschikbaarheid1 * 500 mL316,00 €