Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue processing/embedding cassettes, Unisette™, M405
Leverancier:   Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes, Unisette™, M405
Leverancier:  Simport Scientific
Certificaten
Tissue processing/embedding cassettes, Unisette™, M405
Tissue processing/embedding cassettes, Unisette™, M405
22 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
These cassettes are moulded from a special high density polymer and keep specimens safely submerged in liquid.
  • Resistant to the chemical action of most histological solvents
  • Efficient flow-through slots maximize fluid exchange and ensure proper drainage
  • One-piece integral lid eliminates the need for separate steel lids
  • Snap latch and hinge-lock design prevent early separation of base and lid
Lids can be opened and closed as often as necessary and they always relock securely without danger of specimen loss.
 : Available in non-cytotoxic, non-metallic colors.
 : Available in 25 stacks of 40 cassettes or 3 dispenser boxes of 500 cassettes.
Product Family Options
In dispenser boxes
Productinformatie
  • Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.500 ST
    1 * 1.500 ST - 231,00 €
    231,00 €
    1 * 1.500 ST
       231,00 €
  • roos
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.500 ST
    1 * 1.500 ST - 231,00 €
    231,00 €
    1 * 1.500 ST
       231,00 €
  • groen
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.500 ST
    1 * 1.500 ST - 231,00 €
    231,00 €
    1 * 1.500 ST
       231,00 €
  • geel
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.500 ST
    1 * 1.500 ST - 231,00 €
    231,00 €
    1 * 1.500 ST
       231,00 €
  • blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.500 ST
    1 * 1.500 ST - 231,00 €
    231,00 €
    1 * 1.500 ST
       231,00 €
  • abrikoos
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.500 ST
    1 * 1.500 ST - 231,00 €
    231,00 €
    1 * 1.500 ST
       231,00 €
  • crème
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.500 ST
    1 * 1.500 ST - 231,00 €
    231,00 €
    1 * 1.500 ST
       231,00 €
  • grijs
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.500 ST
    1 * 1.500 ST - 231,00 €
    231,00 €
    1 * 1.500 ST
       231,00 €
  • paars
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.500 ST
    1 * 1.500 ST - 231,00 €
    231,00 €
    1 * 1.500 ST
       231,00 €
  • oranje
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.500 ST
    1 * 1.500 ST - 231,00 €
    231,00 €
    1 * 1.500 ST
       231,00 €
  • turkoois
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.500 ST
    1 * 1.500 ST - 231,00 €
    231,00 €
    1 * 1.500 ST
       231,00 €
In stacks
Productinformatie
  • Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 233,00 €
    233,00 €
    1 * 1.000 ST
       233,00 €
  • roos
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 233,00 €
    233,00 €
    1 * 1.000 ST
       233,00 €
  • groen
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 233,00 €
    233,00 €
    1 * 1.000 ST
       233,00 €
  • geel
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 233,00 €
    233,00 €
    1 * 1.000 ST
       233,00 €
  • blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 233,00 €
    233,00 €
    1 * 1.000 ST
       233,00 €
  • abrikoos
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 233,00 €
    233,00 €
    1 * 1.000 ST
       233,00 €
  • crème
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 233,00 €
    233,00 €
    1 * 1.000 ST
       233,00 €
  • grijs
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 233,00 €
    233,00 €
    1 * 1.000 ST
       233,00 €
  • paars
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 233,00 €
    233,00 €
    1 * 1.000 ST
       233,00 €
  • oranje
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 233,00 €
    233,00 €
    1 * 1.000 ST
       233,00 €
  • turkoois
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 233,00 €
    233,00 €
    1 * 1.000 ST
       233,00 €