Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Bromopyrimidine
2-Bromopyrimidine
Glass bottle for solids, 5 g
Catalogus # MOLE13695189-5G
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Molekula
2-Bromopyrimidine
Catalogus # MOLE13695189-5G
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  4595-60-2
2-Bromopyrimidine
Glass bottle for solids, 5 g
CAS-nummer:  4595-60-2
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:4595-60-2
  • Formule:C₄H₃BrN₂
  • MDL-nummer:MFCD00014601
  • Molecular Weight:158.99 g/mol
  • Kokend Pt:62…64 °C (1,5 mmHg)
  • Smelten Pt:56…57,5 °C
  • Dichtheid:>1 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: Min. 1 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Vriezer
  • EINECS:224-993-7
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    5 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.