Caffeine
Glass bottle for solids, 100 mg
Catalogus # PROOICRS0234
Leverancier: LGC Standards PROMOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
- CAS-nummer:58-08-2
- Formule:C₈H₁₀N₄O₂
- MDL-nummer:MFCD00005758
- Molecular Weight:194.19 g/mol
- Merck index:13,01636
- Smelten Pt:235…239 °C
- Dichtheid:1,23 g/cm³ (19 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-362-1
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:100 mg