L(+)-Ascorbic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Over dit artikel
Purity: 99+% CAS No.: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Melting Point: 190-193° dec. Beilstein Reference: 84272 Merck Reference: 14,830 Optical Rotation: +21° (c=10 in water) MDL No.: MFCD00064328
Synoniemen: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- CAS-nummer:50-81-7
- Formule:C₆H₈O₆
- MDL-nummer:MFCD00064328
- Molecular Weight:176.13 g/mol
- Merck index:14,830
- Kokend Pt:553 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:190…193 °C (ontbinding)
- Dichtheid:1,65
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-066-2
- BEREIKEN:exempt
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Melting Point: 190-193° dec. Beilstein Reference: 84272 Merck Reference: 14,830 Optical Rotation: +21° (c=10 in water) MDL No.: MFCD00064328
Synoniemen: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- CAS-nummer:50-81-7
- Formule:C₆H₈O₆
- MDL-nummer:MFCD00064328
- Molecular Weight:176.13 g/mol
- Merck index:14,830
- Kokend Pt:553 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:190…193 °C (ontbinding)
- Dichtheid:1,65
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-066-2
- BEREIKEN:exempt