Orders LinkContactUsLinkComponent
Copper(I) bromide ≥98%
Copper(I) bromide ≥98%
50 g
Catalog # STRE93-2907-50G
Irritant
Marketsource
Copper(I) bromide ≥98%
Catalog # STRE93-2907-50G
Marketsource
CAS Number:  7787-70-4
Copper(I) bromide ≥98%
50 g
CAS Number:  7787-70-4
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 50 g
Product Details & Documents
  • CAS Number:7787-70-4
  • Formula:BrCu
  • MDL Number:MFCD00010969
  • Molecular Weight:143.45 g/mol
  • Merck Index:13,02689
  • Boiling Pt:1345 °C
  • Melting Pt:492 °C
  • Density:4,98
  •  :Density: 4,71 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Kamertemperatuur
  • EINECS:232-131-6
Specifications
Specifications
  • VPE:
    50 g
Specifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.