Copper(I) bromide ≥97%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Over dit artikel
- CAS-nummer:7787-70-4
- Formule:BrCu
- MDL-nummer:MFCD00010969
- Molecular Weight:143.45 g/mol
- Merck index:13,02689
- Kokend Pt:1345 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:504 °C
- Dichtheid:4,71 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 4,71 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:232-131-6
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
- CAS-nummer:7787-70-4
- Formule:BrCu
- MDL-nummer:MFCD00010969
- Molecular Weight:143.45 g/mol
- Merck index:13,02689
- Kokend Pt:1345 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:504 °C
- Dichtheid:4,71 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 4,71 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:232-131-6
Documents
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
- Assay:Min. 97 %