Ammonium cerium(IV) nitrate 99% for analysis
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:16774-21-3
:
Formule:(NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MDL-nummer:MFCD00151121
:548.22 g/mol
Merck index:13,00509
Smelten Pt:107…108 °C
Dichtheid:2,2 g/cm³ (20 °C)
EINECS:240-827-6
UN:3085
ADR:5.1,II
:GHS07
:GHS05
:GHS03
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificatie testresultaten
- Appearance:Orange Crystalline powder or crystals
- Solubility:(10 % in water) Clear
- Moisture:≤2 %
- Titration:≥98.5 % (on dry substance)
- Calcium oxide (CaO):≤5 ppm
- Iron(III)oxide (Fe2O3):≤5 ppm
- Potassium oxide (K2O):≤3 ppm
Specificatie testresultaten
Frequently Bought Together