Orders LinkContactUsLinkComponent
Ninhydrin
Ninhydrin
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Molekula
Ninhydrin
Leverancier:  Molekula
Marketsource
Certificaten
Ninhydrin
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
  • CAS-nummer:485-47-2
  • Formule:C₉H₆O₄
  • MDL-nummer:MFCD00003791
  • Molecular Weight:178.14 g/mol
  • Merck index:13,06582
  • Kokend Pt:351 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:250…258 °C
  • Dichtheid:0,862 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:207-618-1
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.