Orders LinkContactUsLinkComponent
Ninhydrin ACS
Ninhydrin ACS
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Ninhydrin ACS
Certificaten
Ninhydrin ACS
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
  • CAS-nummer:485-47-2
  • Formule:C₉H₆O₄
  • MDL-nummer:MFCD00003791
  • Molecular Weight:178.14 g/mol
  • Merck index:13,06582
  • Kokend Pt:351 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:250 °C (ontbinding)
  • Dichtheid:0,862 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:207-618-1
Documents
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White to light brown Crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    Passes test
  • Solubility:
    Passes test
  • Identification:
    Passes test
  • Sensitivity:
    (to amino acids) Passes test
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 48,00 €
    48,00 €
    1 * 10 g
       48,00 €
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 92,10 €
    92,10 €
    1 * 25 g
       92,10 €
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 238,00 €
    238,00 €
    1 * 100 g
       238,00 €
  • Glass bottle
    1 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 1 540,00 €
    1 540,00 €
    1 * 1 kg
       1 540,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.