Orders LinkContactUsLinkComponent
Ninhydrin for TLC
Spray can, 240 mL
Catalogus # ACRO327022400
Ontvlambaar
Corrosief
Irriterend
Gezondheid
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Ninhydrin for TLC
Catalogus # ACRO327022400
CAS-nummer:  485-47-2
Ninhydrin for TLC
Ninhydrin for TLC
Spray can, 240 mL
CAS-nummer:  485-47-2
Price
102,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 240 mL
Product Details & Documents
Ozone friendly ready, to use spray for TLC
Synoniemen:  Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
  • CAS-nummer:485-47-2
  • Formule:C₉H₆O₄
  • MDL-nummer:MFCD00003791
  • Molecular Weight:178.14 g/mol
  • Merck index:13,06582
  • Kokend Pt:351 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:250…258 °C
  • Dichtheid:0,862 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:207-618-1
  • UN:1950
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Additional info:
    TLC spray reagent at 0.5 % in 1-Butanol
Specificaties
  • Verpakking:
    Spray can
  • VPE:
    240 mL
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.