Accessories for REVOLVE
Leverancier: DISCOVER ECHO
Over dit artikel
9 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specificaties
- Catalog No:
- ECHLESZS4000
- ECHLHLDR0001
- ECHLHLDR0002
- ECHLHLDR0005
- ECHLHLDR0004
- ECHLHLDR0003
- ECHLHLDR0006
- ECHLHLDR0007
- ECHLJOIL0001
- Contrasttechniek:
- Helderveld en fasecontrast
- Helderveld en fasecontrast
- Helderveld en fasecontrast
- Helderveld en fasecontrast
- Helderveld en fasecontrast
- Helderveld en fasecontrast
- Helderveld en fasecontrast
- Camera:
- 74 MP colour
- 75 MP colour
- 78 MP colour
- 77 MP colour
- 76 MP colour
- 79 MP colour
- 80 MP colour
- Sensor:
- CMOS
- CMOS
- CMOS
- CMOS
- CMOS
- CMOS
- CMOS
- Aflezing:
- 12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
- 12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
- 12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
- 12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
- 12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
- 12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
- 12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
- Productie:
- USB
- USB
- USB
- USB
- USB
- USB
- USB
- Elektrisch:
- 162 - 240 VA (50/60 Hz)
- 163 - 240 VA (50/60 Hz)
- 166 - 240 VA (50/60 Hz)
- 165 - 240 VA (50/60 Hz)
- 164 - 240 VA (50/60 Hz)
- 167 - 240 VA (50/60 Hz)
- 168 - 240 VA (50/60 Hz)
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
- BeschikbaarheidPrice
- ECHLESZS4000Z-Stack softwaremodule voor de Revolve 3M en 4M microscoopSpecificaties:
More
Specifications
Cat. No.ECHLESZS4000ContrasttechniekCameraSensorAflezingProductieElektrisch - ECHLHLDR0001Universeel fase inzetstukSpecificaties:
More
Specifications
Cat. No.ECHLHLDR0001ContrasttechniekHelderveld en fasecontrastCamera74 MP colourSensorCMOSAflezing12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)ProductieUSBElektrisch162 - 240 VA (50/60 Hz) - ECHLHLDR0002Fase-inzetstuk voor objectglaasjesSpecificaties:
More
Specifications
Cat. No.ECHLHLDR0002ContrasttechniekHelderveld en fasecontrastCamera75 MP colourSensorCMOSAflezing12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)ProductieUSBElektrisch163 - 240 VA (50/60 Hz) - ECHLHLDR0005Fase-inzetstuk voor een petrischaal van 1×100 mmSpecificaties:
More
Specifications
Cat. No.ECHLHLDR0005ContrasttechniekHelderveld en fasecontrastCamera78 MP colourSensorCMOSAflezing12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)ProductieUSBElektrisch166 - 240 VA (50/60 Hz) - ECHLHLDR0004Fase-inzetstuk voor twee petrischalen van 60 mmSpecificaties:
More
Specifications
Cat. No.ECHLHLDR0004ContrasttechniekHelderveld en fasecontrastCamera77 MP colourSensorCMOSAflezing12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)ProductieUSBElektrisch165 - 240 VA (50/60 Hz) - ECHLHLDR0003Petrischaal inzetstuk voor 4×35 mmSpecificaties:
More
Specifications
Cat. No.ECHLHLDR0003ContrasttechniekHelderveld en fasecontrastCamera76 MP colourSensorCMOSAflezing12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)ProductieUSBElektrisch164 - 240 VA (50/60 Hz) - ECHLHLDR0006Fase-inzetstuk voor hemocytometerSpecificaties:
More
Specifications
Cat. No.ECHLHLDR0006ContrasttechniekHelderveld en fasecontrastCamera79 MP colourSensorCMOSAflezing12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)ProductieUSBElektrisch167 - 240 VA (50/60 Hz) - ECHLHLDR0007Stage insertSpecificaties:
More
Specifications
Cat. No.ECHLHLDR0007ContrasttechniekHelderveld en fasecontrastCamera80 MP colourSensorCMOSAflezing12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)ProductieUSBElektrisch168 - 240 VA (50/60 Hz) - ECHLJOIL0001Immersieolie, 8 mlSpecificaties:
More
Specifications
Cat. No.ECHLJOIL0001ContrasttechniekCameraSensorAflezingProductieElektrisch