Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Ethylimidazool
2-Ethylimidazool
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # MOLE23213483-1KG
Marketsource
Leverancier:   Molekula
2-Ethylimidazool
Catalogus # MOLE23213483-1KG
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  1072-62-4
2-Ethylimidazool
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  1072-62-4
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  2-Ethyl-1H-imidazole
  • CAS-nummer:1072-62-4
  • Formule:C₅H₈N₂
  • MDL-nummer:MFCD00005192
  • Molecular Weight:96.13 g/mol
  • Kokend Pt:268 °C (1013 hPa)
  • Dichtheid:1,03 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:214-011-5
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.