Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Ethylimidazool 99%
2-Ethylimidazool 99%
Corrosief
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
2-Ethylimidazool 99%
Certificaten
2-Ethylimidazool 99%
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  2-Ethyl-1H-imidazole
  • CAS-nummer:1072-62-4
  • Formule:C₅H₈N₂
  • MDL-nummer:MFCD00005192
  • Molecular Weight:96.13 g/mol
  • Kokend Pt:268 °C (760 mmHg)
  • Smelten Pt:83…87 °C
  • Dichtheid:1,03 g/cm³ (25 °C)
  • Flits Pt:159 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:214-011-5
Documents
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White to light yellow Flakes
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    83 to 87 °C
  • Water:
    ≤0.5 %
  • GC:
    ≥98.5 %
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 42,10 €
    42,10 €
    1 * 100 g
       42,10 €
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 133,00 €
    133,00 €
    1 * 500 g
       133,00 €
  • Plastic bottle
    2,5 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 445,00 €
    445,00 €
    1 * 2,5 kg
       445,00 €