Imidazole
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Over dit artikel
Synoniemen: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
- CAS-nummer:288-32-4
- Formule:C₃H₄N₂
- MDL-nummer:MFCD00005183
- Molecular Weight:68.08 g/mol
- Merck index:13,04935
- Kokend Pt:255 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:89…90 °C
- Dichtheid:1,18 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:135 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:206-019-2
- UN:2923
- ADR:8,III
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
- CAS-nummer:288-32-4
- Formule:C₃H₄N₂
- MDL-nummer:MFCD00005183
- Molecular Weight:68.08 g/mol
- Merck index:13,04935
- Kokend Pt:255 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:89…90 °C
- Dichtheid:1,18 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:135 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:206-019-2
- UN:2923
- ADR:8,III
Product Family Options
Productinformatie
- VerpakkingVPEBeschikbaarheidPrice
- Specificaties:MarketsourceMarketsource
- Specificaties:MarketsourceMarketsource
- Specificaties:MarketsourceMarketsource
- Specificaties:MarketsourceMarketsource