Orders LinkContactUsLinkComponent
Sulfamidezuur
100
Catalogus # HACH107399
Irriterend
Leverancier:   Hach
Sulfamidezuur
Catalogus # HACH107399
Leverancier:  Hach
CAS-nummer:  5329-14-6
Sulfamidezuur
Sulfamidezuur
100
CAS-nummer:  5329-14-6
Price
66,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Synoniemen:  Aminosulphonic acid, Amidosulphuric acid, Amidosulphuric Acid, Sulphamic acid, Amidosulphonic acid, Sulphamidic acid
  • CAS-nummer:5329-14-6
  • Formule:H₃NO₃S
  • MDL-nummer:MFCD00011603
  • Molecular Weight:97.09 g/mol
  • Merck index:13,09006
  • Kokend Pt:247 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:205 °C
  • Dichtheid:2,15 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:226-218-8
  • UN:2967
  • ADR:8,III
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    100